Documents
24655
Supelco
Sac de prélèvement de gaz Tedlar® de 2 l avec valve PLV et septa Thermogreen® LB-2
Synonyme(s) :
Sac de prélèvement de gaz Tedlar®
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Matériaux
Tedlar® PVDF film
Agence
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Description
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Conditionnement
pkg of 10 bags
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Larg. × L
12 in. × 14 in.
Volume maximum
5 L
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Description générale
Les sacs Tedlar sont adaptés au stockage et au transport des échantillons de gaz en cours d′analyse. Ils sont constitués d′un film de poly(fluorure de vinyle).
Les produits Tedlar sont recommandés dans plusieurs méthodes de l′US EPA pour le prélèvement de COV et de composés soufrés. Notre produit Tedlar est constitué d′un film Tedlar de 2 mil de grande qualité assurant une inertie, une imperméabilité et une intégrité des échantillons supérieures et offrant un bon recouvrement. Notre valve Push Lock (PLV) et notre procédé de soudure des joints garantissent la solidité et l′étanchéité de nos sacs, même dans les conditions de prélèvement et d′expédition les plus exigeantes.
Application
Les sacs Tedlar (5l) peuvent être utilisés pour comprendre la capacité du charbon de bambou à éliminer les gaz nocifs.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Science of bamboo charcoal: study on carbonizing temperature of bamboo charcoal and removal capability of harmful gases.
Asada, Takashi, et al.
Journal of Health Science, 48, 473-479 (2002)
Marco M L Steeghs et al.
Physiological measurement, 28(1), 73-84 (2006-12-08)
Tedlar bags are tested for their suitability for breath sampling for medical diagnostic purposes. Proton-transfer reaction-mass spectrometry was used to monitor the changes in composition of various mixtures contained in custom-made black-layered Tedlar bags. Characteristic ions at m/z 88 and