Principaux documents
30237-U
Supelco
Film multicouches Supel-Inert
maximum volume 1 L, Push/Pull Lock Valve (PLV), pkg of 10 bags
Synonyme(s) :
Supel-Inert Foil 1L PLV Gas Sampling Bag with Thermogreen® LB-2 Septa
10 EA
197,00 $
197,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
197,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
197,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Film multicouches Supel-Inert, maximum volume × W × L 1 L × 7 in. × 9 in., pkg of 10 bags
Agence
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
Description
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
Valve / Fitting (Push/Pull Lock Valve (PLV))
septum type: Thermogreen® LB-2 septa; non-replaceable
Gamme de produits
Supel
Conditionnement
pkg of 10 bags
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Volume maximum × l × L
1 L × 7 in. × 9 in.
Adéquation
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Les sacs de prélèvement de gaz Supel-Inert multicouches à septums Thermogreen LB-2 sont idéaux pour l′échantillonnage des composés de faible poids moléculaire, tels que le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2) et les gaz permanents. Ils sont également adaptés à l′échantillonnage des composés de soufre, tels que le sulfure d′hydrogène (H2S), le disulfure de carbone (CS2) et les mercaptans.
Caractéristiques et avantages principaux :
  • Film multicouche composé de deux couches externes de film d′aluminium formant une excellente barrière contre la diffusion de gaz à travers les parois du sac
  • Septums Thermogreen LB-2 ayant fait leurs preuves, à faible diffusion, installés dans le dispositif de valve
  • Inertie chimique avec protection contre l′humidité et la lumière
  • Non recommandés pour les COV présents à faibles ppm, en raison du bruit de fond (nous recommandons plutôt le film Supel-Inert PVDF Tedlar pour les COV)
  • Choix entre deux types de valves : la valve à bouchon à vis (SCV, Screw Cap Valve) et la valve à poussoir (PLV, Push/Pull Lock)
  • 4 tailles : 1 l, 2 l, 5 l et 10 l
Multi-Layer Foil: (1) 0.002" Polyethylene (2) 0.0003" Aluminum Foil (3) Polyethylene (4) Aluminum (metalized) (5) 60 Gauge Nylon
Sulfur Compounds: carbon disulfide, hydrogen sulfide, t-butyl mercaptan, ethyl mercaptan, isopropyl mercaptan, n-propyl mercaptan
Informations légales
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable