Principaux documents
29132-U
Supelco
Flacons Snap Seal (step), 12 x 32 mm, joint de 11 mm
volume 2 mL, clear glass vial, large opening, (6 mm), pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type snap seal vial
large opening, (6 mm)
Snap Seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 11 mm
Description générale
Le flacon Snap Seal comporte davantage de verre dans la zone du col du flacon que le flacon Snap Ring. Le joint Poly Crimp, conçu pour être utilisé avec le flacon Snap Seal, s′adapte à pratiquement tout flacon ayant un col à rebord, quelle que soit l′épaisseur du revêtement. Les capsules standard en aluminium peuvent aussi être utilisées pour sceller ce flacon.
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Informations légales
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.