Principaux documents
S3007
Sigma-Aldrich
Salicylate de sodium
ReagentPlus®, ≥99.5% (titration)
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoate de sodium, Acide 2-hydroxybenzoïque sodium salt, Acide salicylique sodium salt
500 G
177,00 $
1 KG
221,00 $
5 KG
869,00 $
177,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
177,00 $
1 KG
221,00 $
5 KG
869,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.10
Beilstein:
3732792
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai:
≥99.5% (titration)
Forme:
crystalline
Solubilité:
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
177,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.5% (titration)
Forme
crystalline
Couleur
white
Plage de pH utile
6.85 (26.3 °C)
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le salicylate de sodium est le principe actif de l′aspirine, qui est couramment utilisée comme médicament antipyrétique, anti-inflammatoire et analgésique. Pris en grande quantité, il provoque une perte d′audition et un acouphène temporaires. Un traitement prolongé avec cette molécule altère de manière permanente les performances auditives de la cochlée, et réduit l′amplitude du potentiel d′action composite in vivo ainsi que la dégénérescence neurale in vitro.[1] Un traitement au salicylate de sodium administré dans la partie latérale de l′amygdale modifie la tonographie et l′excitabilité, entraînant une hyperactivité du cortex auditif.[2] Il perturbe l′expression des protéines δ-FosB et celles du virus de l′ostéosarcome murin Finkel−Biskis−Jinkins-cellulaire (c-fos) dans la région de l′hippocampe, et perturbe la mémoire spatiale ainsi que l′apprentissage. Le salicylate de sodium affecte la neurogenèse dans la région du gyrus denté du cerveau.[3]
Application
Le salicylate de sodium a été utilisé :
  • Pour induire des acouphènes et un comportement du type hyperacousie chez le rat, et pour mesurer le potentiel de champ local après injection directement dans l′amygdale[2].
  • Pour induire et confirmer des acouphènes par un comportement d'inhibition pré-impulsion (PPI) et son inhibition sur l′apprentissage et la mémoire par un test du type « piscine de Morris » et des études d′expression génique ultérieures chez le rat[3].
  • Pour améliorer l′inhibition GABAergique (GABA = acide gamma amino-butyrique) ainsi que la réponse auditive dans le cortex dorsal du colliculus inférieur mesurée par une technique micro-iontophorétique.[4]
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Local application of sodium salicylate enhances auditory responses in the rat?s dorsal cortex of the inferior colliculus
Patel, Chirag R and Zhang, Huiming
Frontiers in Neurology, 5, 235-235 (2014)
Effect of Long-Term Sodium Salicylate Administration on Learning, Memory, and Neurogenesis in the Rat Hippocampus
Niu H, et al.
BioMed Research International, 2018, 63-76 (2018)
Carmen S Padilla et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 977-977 (2020-10-06)
Sugarcane and energy cane (Saccharum spp. hybrids) are ideal for plant-based production of recombinant proteins because their high resource-use efficiency, rapid growth and efficient photosynthesis enable extensive biomass production and protein accumulation at a cost-effective scale. Here, we aimed to
Raul Zavaliev et al.
Cell, 182(5), 1093-1108 (2020-08-19)
In plants, pathogen effector-triggered immunity (ETI) often leads to programmed cell death, which is restricted by NPR1, an activator of systemic acquired resistance. However, the biochemical activities of NPR1 enabling it to promote defense and restrict cell death remain unclear.
Josefa P Alameda et al.
Aging, 11(1), 127-159 (2019-01-12)
CYLD is a deubiquitinating enzyme known for its role as a tumor suppressor whose mutation leads to skin appendages tumors and other cancers. In this manuscript we report that the tumor suppressor CYLD, similarly to other renowned tumor suppressor genes
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf