Principaux documents
23207
Supelco
Portoirs de stockage gain de place
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
Synonyme(s) :
PORTOIR MULTIPLE (POLY RACK) POUR FLACONS CHROM. CARTONS DE 5
5 EA
209,00 $
209,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
209,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
209,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
red polypropylene rack
Description
vial size: 2 mL
Caractéristiques
positions 50 vials per rack
Conditionnement
pkg of 5 ea
Portoir, L × l × H
192 mm × 100 mm × 23 mm
Ouverture des puits
12.5 mm
Compatibilité
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
Description générale
Système pratique et économique pour le stockage d′échantillons dans vos flacons à vis ou à sertir. Vous pouvez empiler les portoirs, qu′ils soient pleins ou vides. Autoclavables à 120 °C. Livrés par lots de 5.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)