Principaux documents
27426
Supelco
Bouchons pour flacons (vials) Snap Ring
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit), thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE/silicone (with slit)
polypropylene seal
Caractéristiques
closure type snap ring seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccords
thread for 11 mm snap ring
Compatibilité
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1