Principaux documents
2879805-U
Supelco
Split/Splitless FocusLiner (wool packed)
pkg of 5 ea
5 EA
285,00 $
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
285,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Nomenclature NACRES :
SB.54
285,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 5 ea
L × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Description générale
Deactivated glass liner for capillary injection port.
Informations légales
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable