Principaux documents
2631005
Supelco
Insert d′injection droit, avec/sans division (avec laine)
pkg of 5 ea
5 PKG
237,00 $
237,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 PKG
237,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
237,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 5 ea
L × D.E. × D.I.
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Description générale
Insert en verre désactivé pour port d′injection capillaire.