Principaux documents
2878905-U
Supelco
Insert d'injection droit, avec/sans division FocusLiner (avec laine)
pkg of 5 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Nomenclature NACRES :
SB.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 5 ea
L × D.E. × D.I.
86.2 mm × 4.0 mm × 2.0 mm
Compatibilité
configured for PerkinElmer AutoSystem and Clarus 500
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (PSS Injector)
Informations légales
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable