Documents
2633601
Supelco
Split (non rempli) pour 17A avec injecteur SPL-17
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Shimadzu 221-41444-01 (OEM)
L × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Compatibilité
technique used for General purpose
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)