28387-U
Colonne capillaire Equity-1701 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
1 130,00 $
About This Item
1 130,00 $
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Paramètres
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
80
df
1.00 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
Application(s)
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable