Principaux documents
27054
Supelco
Bouchon à vis (percé), polypropylène
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
100 EA
36,90 $
36,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
36,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
36,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
black polypropylene hole cap
Taille
15-425
Caractéristiques
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Diam. × H
18 mm × 11.2 mm
Diam. des orifices
9 mm
Raccords
thread for 15-425
Compatibilité
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Description générale
Ces bouchons percés ne sont pas livrés avec des septa.