Principaux documents
27072-U
Supelco
Fioles, bouchon à vis, verre ambré (fiole seule)
volume 7 mL, amber glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Amber Glass Storage Vials
100 EA
107,00 $
107,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
107,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
107,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
Volume
7 mL
Raccords
thread for 15-425
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable