Principaux documents
27508
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE liner
100 EA
272,00 $
272,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
272,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
272,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccords
thread for 18-400
Description générale
Capsule solide phénolique noire (feuille d′aluminium/pulpe de minerai) avec liner en PFTE blanc.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.