Principaux documents
23201
Supelco
Portoirs de stockage gain de place
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
Synonyme(s) :
PORTOIR POUR FLACONS, FLACONS 21 MM-23 MM CARTONS DE 5
5 EA
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
216,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
red polypropylene rack
Description
vial size: 15-22 mL
Caractéristiques
positions 36 vials per rack
Conditionnement
pkg of 5 ea
Portoir, L × l × H
320 mm × 90 mm × 30 mm
Ouverture des puits
23.1 mm
Compatibilité
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack)
Description générale
Système pratique et économique pour le stockage d′échantillons dans vos flacons à vis ou à sertir. Vous pouvez empiler les portoirs, qu′ils soient pleins ou vides. Autoclavables à 120 °C. Livrés par lots de 5.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Articles
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.