27163
Bouchons pleins à vis
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 15 mL vial with 18 mm thread
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
Taille
18-400
Caractéristiques
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
49 °C temp. limit
Raccords
thread for 18-400
Compatibilité
for use with 15 mL vial with 18 mm thread
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)