Principaux documents
SU860102
Supelco
Bouchon magnétique à visser sur flacons pour espace de tête, filetage de 18 mm
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl), septum thickness 1.6 mm, pkg of 100 ea
100 EA
93,10 $
93,10 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
93,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
93,10 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
Caractéristiques
closure type stainless steel hole cap
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
18 mm × 11 mm
Épaisseur du septum
1.6 mm
Raccords
thread for 18 mm
Description générale
Ce bouchon à vis magnétique a été développé pour l′appareil CTC. Ce flacon a un filetage de précision avec de nombreux filets pour forcer le septa contre le flacon afin de le sceller et de le rendre étanche aux gaz. Le trou central est destiné à être utilisé en SPME et à servir aussi pour une analyse standard Headspace, mais il présente une surface encore suffisante pour que l′aimant transporte un flacon complètement plein.
Autres remarques
This product is not recommended for SPME applications.