27152
Bouchons à vis, sans ouverture, avec liner en PTFE, pack de 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Produits recommandés
Matériaux
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
Taille
15-425
Caractéristiques
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
49 °C temp. limit
Raccords
thread for 15-425
Compatibilité
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)