27132
Septa, PTFE/caoutchouc rouge
PTFE/red rubber, diam. × thickness 8 mm × 0.050 in., for use with screw cap, 8-425
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
8 mm
Diam. × épaisseur
8 mm × 0.050 in.
Compatibilité
for use with 2 mL standard opening vial
for use with screw cap, 8-425
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)