24765
Bouchon à vis (percé), polypropylène
yellow polypropylene hole cap, thread for 8-425, no septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
yellow polypropylene hole cap
Caractéristiques
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
no septum
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Raccords
thread for 8-425
Compatibilité
for use with 2 mL vial, 12 × 32 mm, 4.6 mm I.D.