Principaux documents
HAM76008
Hamilton® GC 3-layer septa
diam. × thickness 15.87 mm × 3.81 mm, pack of 12 ea
12 EA
32,20 $
32,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
32,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
32,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
laminated silicone rubber
red septa
Conditionnement
pack of 12 ea
Paramètres
200 °C max. temp.
Diam. × épaisseur
15.87 mm × 3.81 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.