Principaux documents
2632705
Supelco
Insert d′injection droit, split/splitless (avec laine)
pkg of 5 ea
5 PKG
233,00 $
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 PKG
233,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115719
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
packed (deactivated glass wool)
Conditionnement
pkg of 5 ea
L × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 3.0 mm
Compatibilité
technique used for Dirty samples
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable