Principaux documents
23231
Supelco
Flacons de stockage ambrés
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Synonyme(s) :
BOUTEILLE AMBRÉE À VIS AVEC SEPTUM, 240 ML, PAQUET DE 12
12 EA
76,50 $
76,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
12 EA
76,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
76,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Caractéristiques
closure type screw top bottle
pre-assembled
Conditionnement
pkg of 12 ea
D.E. × H
61 mm × 143 mm
Septum, diam. × épaisseur totale × épaisseur PTFE
22 mm × 100 mil × 1 mil
Volume
240 mL
Raccords
thread for 24-400
Description générale
Les bouteilles de stockage sont généralement utilisées pour stocker les solutions et d′autres substances chimiques. Les bouteilles ambrées sont utilisées pour éviter les changements oxydatifs des substances chimiques photosensibles.[1]
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Shahidi, Fereidoon
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)