MilliporeSigma
Flacons de stockage ambrés volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Flacons de stockage ambrés
Flacons de stockage ambrés volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Products
Catégorie de produit
Marque
Diamètre (mm)
Hauteur (mm)
D.E. (mm)
Volume (ml)
Type de fermeture
Matériau du flacon
Couleur
Matériau du flacon
Coloris du flacon