22993
Purificateur de gaz Oxiclear™
1/4 in. fitting
Synonyme(s) :
PURIFICATEUR JETABLE 1/4″, UNITAIRE
About This Item
Produits recommandés
Raccords
1/4 in. fitting
Description générale
Dimensions:
48 mm de D.E. × 19 cm de long.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable