Principaux documents
371211
Labclear gas filter
Refillable, weight 200 g(volume)
1 EA
374,00 $
374,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
374,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.51
374,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
L × P
7 1/2 in. × 2 in.
Poids
200 g(volume)
Description générale
Removes water, oil, and other materials from inert carrier gases such as N2, He, or Ar. Filters contain a mixture of indicating Drierite and 13X molecular sieves. Refillable filter tested at 120 psi up to 100°F, disposable filter tested at 125 psi up to 100°F. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
Informations légales
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable