Documents
22284
Vanne à bouton poussoir
for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE Mininert valve
Conditionnement
pkg of 1 ea
1 ea of
Fabricant/nom de marque
654050
VICI Precision Sampling
Compatibilité
for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
Description générale
Cette vanne amovible Mininert est très pratique. Elle donne à votre seringue une capacité de stockage d′échantillons. Entièrement constituée de Téflon avec une tige miniature en acier inoxydable, elle fonctionne à l′aide d′un bouton-poussoir.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)