Principaux documents
22949
Supelco
Raccord union, réducteur
zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
Synonyme(s) :
Raccords unions Valco®
1 EA
40,30 $
40,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
40,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
40,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI Valco® IZR21C
Taille de l'alésage
0.25 mm
Raccords
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
Compatibilité
for connecting 1/8 to 1/16 in.
Description générale
Acier inoxydable, sauf indication contraire. Écrous et ferrules inclus.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2