Key Documents
26274
Aiguilles SGE pour seringues Luer Lock
needle size 22 ga, needle L × O.D. 51 mm × 0.71 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga
Description
NLL-LC
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 39895
Aiguille, L × D.E.
51 mm × 0.71 mm
Raccords
luer lock
Description générale
SGE Needles, point style 3 have a 90° square tip with rounded and polished edge and are used for LC and HPLC valve injection and for general liquid dispensing.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)