Principaux documents
22775
Cartouche d'encre JetParper Agilent/HP
1 EA
105,00 $
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
105,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
44103103
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description générale
Fits the Agilent/HP 3396A integrator, plus QuietJet, ThinkJet, and QuietJet Plus printers. One cartridge prints ~600,000 characters in black ink.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
437.0 °F
Point d'éclair (°C)
225 °C