Documents
Z672548
Marqueur PAP pour l'immunocoloration
2 mm tip width
Synonyme(s) :
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
About This Item
Code UNSPSC :
41181600
Nomenclature NACRES :
MA.01
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ted Pella 22311
Application
Utilisez le marqueur pour dessiner un cercle hydrophobe autour du tissu monté sur la lame. Vous évitez ainsi de gâcher des réactifs précieux en maintenant le liquide sous la forme d′une petite gouttelette. Insoluble dans l′éthanol, l′acétone et l′eau, mais lavable au xylène.
À utiliser avec les sections ou les lames montées en paraffine et traitées avec de l′albumine ou de la poly-lysine.
Quantité
Chaque marqueur peut dessiner plus de 600 cercles.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C
Gopinath Krishnamoorthy et al.
Disease models & mechanisms, 13(3) (2020-02-09)
Lactate dehydrogenase A (LDHA) mediates interconversion of pyruvate and lactate, and increased lactate turnover is exhibited by malignant and infected immune cells. Hypoxic lung granuloma in Mycobacterium tuberculosis-infected animals present elevated levels of Ldha and lactate. Such alterations in the