Principaux documents
22039
Ferrule arrière Swagelok®
Swagelok® 204-1, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
Synonyme(s) :
FERRULE ARRIÈRE SWAGELOK 204-1, ACIER INOXYDABLE, 1/8″, BOÎTE DE 5®
5 EA
33,80 $
33,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
33,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
33,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 204-1
Raccords
1/8 in. Swagelok
Description générale
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut.[1]
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)