20553
Tube en acier inoxydable 304 de qualité premium
tubing L × O.D. × I.D. 100 ft × 1/16 in. (1.59 mm) × 0.030 in. (0.762 mm)
Synonyme(s) :
TUBE ACIER INOX. 1/16 po D.E. x 0,030 D.I., SERPENTIN 100 pi (30,50 m)
561,00 $
About This Item
561,00 $
Produits recommandés
Matériaux
premium grade stainless steel (304)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Tuyau, L × D.E. × D.I.
100 ft × 1/16 in. (1.59 mm) × 0.030 in. (0.762 mm)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :