Principaux documents
502839
Kit de tubes en acier inoxydable
O.D. × I.D. 1/16 in. × 0.005 in.
1 EA
226,00 $
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
226,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32119290
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
D.E. × D.I.
1/16 in. × 0.005 in.
Description générale
Longueurs prêtes à l′emploi. Chaque kit contient dix tubes 1/16 in. de 5 cm et dix de 10 cm.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis