ZRB2668
Anti-Ovalbumin Antibody, clone 3G13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Allergen Gal d II, Egg albumin, Plakalbumin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G13, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 42.88 kDa
observed mol wt ~43 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
chicken
Conditionnement
antibody small pack of 25
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
chicken ... SERPINB14(396058)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Chicken egg ovalbumin.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Chicken egg ovalbumin.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected recombinant Chicken egg Ovalbumin..
Affinity Binding Assay Analysis: A representative lot of this antibody bound Ovalbumin with a KD of 2.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Serial of dilutions from a representative lot detected Ovalbumin.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable