ZMS1175
Anti-Filamin A Antibody, clone PM6/317 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
ABP-280, Actin-binding protein 280, Alpha-filamin, Endothelial actin-binding protein, FLN-A, Filamin-1, Non-muscle filamin
297,00 $
About This Item
297,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PM6/317, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 280.74 kDa
observed mol wt ~220 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... FLNA(2316)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Filamin A in A431 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Filamin A in Jurkat cell lysate.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected Filamin A in one million A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Filamin A in HeLa cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Filamin A in Human prostate and Human kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable