MAB1978
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LM142
Synonyme(s) :
CD51
622,00 $
About This Item
622,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Integrin αV Antibody, clone LM142, ascites fluid, clone LM142, Chemicon®
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LM142, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for activity/function inhibition
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Spécificité
Application
Immunofluorescence and immunoprecipitation.
MAB1978 is non-blocking.
Final working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable