Z743475
Aluminum heating/cooling block
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
Synonyme(s) :
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech CHAM-5000
Technique(s)
PCR: suitable