The dimensions of this product are as follows:
Holes Count: 96 in an 8 x 12 array
Hole Depth: 16 mm
Hole Diam.: 6.4 mm
Block Dimensions: 127 mm x 85 mm x 25 mm
Ideal Use: 0.2 mL PCR plates or tubes
Z743474
Aluminum heating/cooling block
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
Synonyme(s) :
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block
347,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
About This Item
347,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Caractéristiques
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech CHAM-A100
Technique(s)
PCR: suitable
-
What are the dimensions of the aluminium heating/cooling block (Z743474)?