BR781260
BRAND® PCR Mini-cooler with transparent lid
Synonyme(s) :
Accessories, Mini cooler, PCR
251,00 $
About This Item
251,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781260
Technique(s)
PCR: suitable