Principaux documents
Z740273
Aluminum heating/cooling block
Holds 80 x 1.5 mL tubes
Synonyme(s) :
dry block, tube cooling block, tube heating block
1 EA
300,00 $
300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
300,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.35
300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
Holds 80 x 1.5 mL tubes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech CHAM-8000
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
210x67x32 mm
Description générale
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.