Principaux documents
Z743486
Aluminum heating/cooling block
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
Synonyme(s) :
dry block, tube cooling block, tube heating block
1 EA
603,00 $
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
603,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.12
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech CHAM-3200
Description générale
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Application
Aluminum heating/cooling block has been used in the harvest of biomass and preparation of cell extracts from Desulfurellaceae.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. What are the dimensions of the block overall? What is the depth and the diameter of the wells?
    1 answer
    1. Dimensions: 6 1/8"L x 3 1/8"W x 1 3/8"H. Hole Diam.: 0.469" (12mm) and Hole Depth: 1.25"