Principaux documents
Z728365
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
Adapter for 1 x 50mL Conical tube 29 x 155mm
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge adapters
1 EA
249,00 $
249,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
249,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
249,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1484
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1398, 1559 (buckets)
Catégories apparentées
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG