Principaux documents
Z724408
Hettich® adapter for rotors 1013, 1015, 1115, 1416, 1613 and 1615
for EBA 21, MIKRO 220R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for various tubes/rotors
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge adapters
1 EA
65,40 $
65,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
65,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
65,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 5 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1054-A
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1015, 1139, 1613, 1615 (rotors)
Catégories apparentées
Description générale
  • Compatible with Rotors 1013, 1015 (Z722758), 1115 (Z601217), 1416 (Z722766), 1613 and 1615 (Z724297)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG