Principaux documents
Z728268
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for UNIVERSAL 320/320R and ROTOFIX 32A, Adapter for 4 x 15ml Conical tubes 17 x 120mm
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge adapters
1 EA
353,00 $
353,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
353,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
353,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1483
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1398, 1559 (buckets)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG