Principaux documents
Z631159
Hettich® centrifuge adapters
for 50 mL conical tubes (29x115 mm)
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
for UNIVERSAL 320/320R, ROTINA 38/38R, ROTANTA 460/460R and ROTOFIX 32A
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1454
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG