Documents
XX1014720
Millipore
Support filtre en Pyrex Millipore classique (kit)
47 mm, PTFE-coated membrane support, 300 mL funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA OTM-45
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
22.9 cm
Diamètre
7.6 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Capacité de l'entonnoir
300 mL , accessory 1 L is available
Diam. du préfiltre
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Raccords
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Classic Glass Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Supports filtres classiques en verre (kit)
47 mm, support de membrane revêtu de PTFE, entonnoir de 300 ml
Ce support filtre classique en verre est un outil incontournable pour tout laboratoire de recherche. Sa conception polyvalente permet de l'utiliser dans diverses applications et il est décliné en trois matériaux différents pour s'adapter à tous vos besoins.
Ce produit est un kit composé des articles suivants :
(Référence – Description)
XX1014724 – Entonnoir Millipore en verre borosilicaté, 300 ml, 47 mm, revêtu de PTFE
XX1014703 – Pince d'assemblage en aluminium anodisé Millipore, 47 mm
XX1014722 – Base et bouchon Millipore en verre, 47 mm, support de membrane revêtu de PTFE
ALIGNED05 – Guide d'alignement Millipore, 47 mm, pack de 5
Caractéristiques et avantages :
• Produit conçu pour faciliter la mise en place et le retrait des membranes
• Trois matériaux au choix pour s'adapter aux besoins de chaque application
• Stérilisation par rayonnement UV ou à l'autoclave, avec filtre en place, pour les analyses bactériologiques
Applications :
Filtration et clarification classiques, analyses bactériologiques, analyse de la contamination particulaire des huiles et des fluides hydrauliques, cytologie exfoliative.
Principe
Sous vide
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Autoclave avec filtre en place
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.