Principaux documents
YSAM
Sigma-Aldrich
Yeast
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.26
Le produit YSAM n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable