Principaux documents
WTA2
Sigma-Aldrich
TransPlex® Complete Whole Transcriptom Amplification Kit
DNA polymerase included, Complete Kit with optimized enzyme to amplify total RNA in <4 hours, no 3′ bias
Synonyme(s) :
Kit complet d’amplification du transcriptome entier
10 REACTIONS
1 100,00 $
50 REACTIONS
4 930,00 $
1 100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 REACTIONS
1 100,00 $
50 REACTIONS
4 930,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NA.55
1 100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Technique(s)
whole genome amplification: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le kit WTA2 est optimisé pour amplifier l′ARN contenu dans les échantillons fixés au formol et inclus dans la paraffine (FFPE) et les échantillons endommagés ou dégradés. La technologie d′amplification du transcriptome entier (WTA, Whole Transcriptome Amplification) permet d′amplifier de manière représentative les faibles quantités d′ARN total (de l′ordre du nanogramme) en moins de 4 heures, sans biais 3′. Les produits d′amplification sont adaptés aux applications du type qPCR, analyse de puces à ADN et clonage. Le kit WTA2 contient la polymérase nécessaire à l′amplification de la bibliothèque d′ADNc.
Application
Ce kit complet d'amplification du transcriptome entier est utilisé dans les applications suivantes :
  • élaboration d'un protocole pour l'analyse simultanée des virus à ADN et à ARN présents dans les fèces de porc par séquençage profond avec témoins de processus[1]
  • transcription inverse et amplification d'ADNc[2][3][4][5][6][7]
  • synthèse et amplification d'une banque d'ADNc avec de l'ARN génomique libéré par des particules de PPV ("Plum Pox Virus") immunocapturées[8]
  • préparation d'acides nucléiques et séquençage profond (les acides nucléiques extraits ayant été amorcés de manière aléatoire pour la synthèse d'ADNc)[9]
Convient aux applications aval, notamment :
  • qPCR
  • Analyse de puces à ADN
  • Clonage
Caractéristiques et avantages
  • Amplification jusqu′à x10000 en moins de 4 heures, avec moins de 30 minutes de manipulation manuelle.
  • Seuls 20 pg de matrice d′ARN total sont nécessaires pour amplifier l′ADNc recherché pour un profilage par puces à ADN.
  • Contient tous les éléments nécessaires à l′amplification d′ADNc.
  • Amplification linéaire des exons et gènes exprimés sans biais 3′ ou 5′.
  • Amplification efficace de l′ARN de cellules isolées ou d′ARN en faible quantité, y compris l′ARNm et l′ARN total d′animaux, de plantes ou de micro-organismes.
Principe
Le procédé WTA2 comprend deux étapes. Dans la première, l′ARN de l′échantillon fait l′objet d′une transcription inverse à l′aide d′amorces non auto-complémentaires contenant une extrémité 3′ quasi-aléatoire et une extrémité 5′ universelle. Au cours de ce processus, les simples brins déplacés servent de nouvelles matrices pour l′hybridation et l′allongement des amorces. La bibliothèque d′ADNc ainsi obtenue est composée de fragments aléatoires chevauchants de 100 à 1000 bases encadrés par une séquence terminale universelle. La seconde étape amplifie la bibliothèque d′ADNc par PCR avec la polymérase WTA2 et une amorce à extrémité universelle pour obtenir le produit WTA2.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • Library Synthesis Enzyme
  • Library Synthesis Solution
  • Amplification Mix
  • Library Synthesis Buffer
  • W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular BiologyFDS
  • Amplification Enzyme
  • D7295Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology ReagentFDS
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Genetic characterization of Tribevc virus and Kemerovo virus, two tick-transmitted human-pathogenic Orbiviruses
Dilcher M, et al.
Virology, 423, 68-76 (2012)
Limited correlation of shotgun metagenomics following host depletion and routine diagnostics for viruses and bacteria in low concentrated surrogate and clinical samples
Oechslin CP, et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2018, 375-375 null
Jana Sachsenröder et al.
PloS one, 9(2), e88888-e88888 (2014-03-04)
The pig faecal virome, which comprises the community of viruses present in pig faeces, is complex and consists of pig viruses, bacteriophages, transiently passaged plant viruses and other minor virus species. Only little is known about factors influencing its general
Bert Vanmechelen et al.
Scientific reports, 8(1), 11171-11171 (2018-07-26)
The family Arteriviridae harbors a rapidly expanding group of viruses known to infect a divergent group of mammals, including horses, pigs, possums, primates, and rodents. Hosts infected with arteriviruses present with a wide variety of (sub) clinical symptoms, depending on
137 differential gene expression of in vitro-matured bovine oocytes with or without a polar body.
M. M. Pereira et al.
Reproduction, Fertility, and Development, 24(1) , 181-181 (2011)
Articles
Transplex Whole Transcriptome Amplification (WTA2) precisely amplifies RNA maintaining transcript levels in test and reference samples.
The efficacy of amplification of small quantities of total RNA with the Complete Whole Transcriptome Amplification Kit (WTA2) was examined in this study.
Protocoles
TransPlex® kits' amplification products integrate seamlessly into existing Agilent workflows for microarray target expression analyses.
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
Contenu apparenté
Transplex Whole Transcriptome Amplification FAQs on topics including whole transcriptome steps, RNA source, including archival fixed tissue, library purification, quantitation of the product and downstream applications
Questions
  1. What are the differences between WTA1 and WTA2?
    1 answer
    1. WTA2 is designed to amplify RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) and other damaged or degraded samples. Here are the main differences between the two kits:
      1. WTA1 was developed by Rubicon. WTA2 was developed by Sigma-Aldrich.
      2. The library synthesis primers for WTA2 are different and can prime more frequently, which is crucial for degraded RNAs.
      3. The library synthesis conditions are different due to the change in the primers.
      4. There are improved cycling conditions in WTA2 to optimize amplification of both high AT templates and high GC templates.
      5. WTA1 does not contain an amplification enzyme, which needs to be supplied separately. WTA2 includes the amplification enzyme.