Key Documents
WH0093185M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IGSF8 antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD81P3, Anti-EWI2, Anti-PGRL, Anti-immunoglobulin superfamily, member 8
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGSF8(93185)
Immunogène
IGSF8 (AAH04108, 220 a.a. ~ 322 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PAGAPGPGRLVAQLDTEGVGSLGPGYEGRHIAMEKVASRTYRLRLEAARPGDAGTYRCLAKAYVRGSGTRLREAASARSRPLPVHVREEGVVLEAVAWLAGGT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable